Learn More
4-(4’-Hydroxyphenyl)-2-butanone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Hydroxyphenyl-2-Butanone |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H12O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3H2,1H3 |
| Peso formulazione | 164.0837 |
| Percent Purity | >95% |