Learn More
4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-one, Mikromol™
Descrizione
4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-one
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Hydroxyphenyl-2-Butanone |
| CAS | 5471-51-2 |
| Nomi componenti o analita | 4-Hydroxyphenyl-2-Butanone |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C10 H12 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Dobutamine Hydrochloride Imp. B (EP), Dobutamine Imp. B (EP), 4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-one, Dobutamine Hydrochloride Impurity B, Dobutamine Impurity B |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H12O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)CCc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC Name | 4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-one |
| Vedi altri risultati |