Learn More
4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone, 97+%
Codice prodotto. 15472108
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15472108 1 g 1g
15482108 5 g 5g
15492108 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15472108 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55767.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 105640-07-1 | C12H14O2 | 190.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105640-07-1
Formula molecolare C12H14O2
Molecular Weight (g/mol) 190.24
Numero MDL MFCD00210693
InChI Key SLJYPZJZQIHNGU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-hydroxyphenyl cyclohexanone, 4-4-hydroxyphenyl cyclohexan-1-one, 4-4-hydroxyphenyl-cyclohexanone, cyclohexanone, 4-4-hydroxyphenyl, 4-4-hydroxyphenyl-1-cyclohexanone, acmc-1cukv, 4-4-oxocyclohexyl phenol, ksc495c5l, 4-4'-hydroxyphenyl-cyclohexanone
PubChem CID 4598916
IUPAC Name 4-(4-hydroxyphenyl)cyclohexan-1-one
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1CCC(=O)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone
Punto di fusione 170°C to 175°C
Quantità 1 g
Beilstein 3269332
Peso formulazione 190.24
Percent Purity ≥97%