Learn More
4-(4-Iodobenzyl)morpholine, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10720364
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10720364 10 g 10g
10536133 1 g 1g
10198304 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10720364 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC29311EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-07-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 299159-27-6
Formula molecolare C11H14INO
Molecular Weight (g/mol) 303.143
Numero MDL MFCD04974051
InChI Key IYDFKIKPNVVXQU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-iodobenzyl morpholine, 4-4-iodophenyl methyl morpholine, 4-4-iodo-benzyl-morpholine, 4-iodobenzyl morpholine, 4-morpholinomethyliodobenzene
PubChem CID 2795500
IUPAC Name 4-[(4-iodophenyl)methyl]morpholine
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)I
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Iodobenzyl)morpholine
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 303.14
Percent Purity 95%