Learn More
4-(4-Iodophenoxy)tetrahydropyran, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10614785
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10614785 5 g Amber Glass Bottle 5g
10194054 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10614785 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC52411DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 144808-72-0
Formula molecolare C11H13IO2
Molecular Weight (g/mol) 304.127
Numero MDL MFCD09064966
InChI Key PQUFKWFIWPZFBM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-iodophenoxy tetrahydropyran, 4-4-iodophenoxy oxane, 4-4-iodophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,tetrahydro-4-4-iodophenoxy, acmc-20e5io
PubChem CID 24229524
IUPAC Name 4-(4-iodophenoxy)oxane
SMILES C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)I
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Iodophenoxy)tetrahydropyran
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 304.12
Percent Purity 97%