Learn More
4,4'-Isopropylidenediphenol, 97%
Codice prodotto. 10604832 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10604832 100 g Plastic bottle 100g
10042020 500 g Plastic bottle 500g
10327670 2 kg Plastic bottle 2kg
13498378 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10604832 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158241000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 80-05-7 | C15H16O2 | 228.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 80-05-7
Formula molecolare C15H16O2
Molecular Weight (g/mol) 228.29
Numero MDL MFCD00002366
InChI Key IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bisphenol a, 2,2-bis 4-hydroxyphenyl propane, 4,4'-isopropylidenediphenol, diphenylolpropane, bisphenol, diano, 4,4'-bisphenol a, 4,4'-propane-2,2-diyl diphenol, biphenol a, dian
PubChem CID 6623
ChEBI CHEBI:33216
IUPAC Name 4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
SMILES CC(C)(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 4,4′-Isopropylidenediphenol
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 155.0°C to 158.0°C
Colore Yellow to Orange
Punti di ebollizione 220.0°C (4.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 227°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (CH3)2C(C6H4OH)2
Quantità 100 g
Beilstein 06,1011
Indice di Merck 15,1298
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in dilute alkalies, soluble in alcohol, slightly soluble in ccl4
Peso formulazione 228.29
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4,4'-Isopropylidenediphenol
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement