Learn More
4,4'-Isopropylidenediphenol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-151491
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
80-05-7
C15H16O2
228.29
MFCD00002366
IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
bisphenol a, 2,2-bis 4-hydroxyphenyl propane, 4,4'-isopropylidenediphenol, diphenylolpropane, bisphenol, diano, 4,4'-bisphenol a, 4,4'-propane-2,2-diyl diphenol, biphenol a, dian
6623
CHEBI:33216
4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
CC(C)(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
80-05-7
C15H16O2
228.29
MFCD00002366
IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
bisphenol a, 2,2-bis 4-hydroxyphenyl propane, 4,4'-isopropylidenediphenol, diphenylolpropane, bisphenol, diano, 4,4'-bisphenol a, 4,4'-propane-2,2-diyl diphenol, biphenol a, dian
6623
CHEBI:33216
4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
CC(C)(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4,4′-Isopropylidenediphenol
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 155.0°C to 158.0°C
Colore Yellow to Orange
Punti di ebollizione 220.0°C (4.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 227°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (CH3)2C(C6H4OH)2
Quantità 100 g
Beilstein 06,1011
Indice di Merck 15,1298
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in dilute alkalies, soluble in alcohol, slightly soluble in ccl4
Peso formulazione 228.29
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,4'-Isopropylidenediphenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.