Learn More
4-(4-Isopropylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11906571 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11906571 1 g 1g
11916571 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11906571 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 445080010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1073354-18-3 | Molecular Formula: C19H31BN2O2 | Molecular Weight: 330.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1073354-18-3
Formula molecolare C19H31BN2O2
Molecular Weight (g/mol) 330.28
Numero MDL MFCD06795656
InChI Key CSORKGLMGUQQOY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-isopropylpiperizinyl phenylboronic acid, pinacol ester, 1-isopropyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazine, 4-4-isopropylpiperizinyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-isopropylpiperizinyl phenylboronicacid,pinacolester, 4-4-isopropylpiperazinyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-4-isopropylpiperizinyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 4-4-isopropylpiperazin-1-yl phenylboronic acid pinacol ester, 1-propan-2-yl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazine, 1-isopropyl-4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazine
PubChem CID 17750254
IUPAC Name 1-propan-2-yl-4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperazine
SMILES CC(C)N1CCN(CC1)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Isopropylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester
Punto di fusione 139°C to 141°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 330.28
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(4-Isopropylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.