Learn More
4-(4-Methoxyphenyl)butyric Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(4-Methoxyphenyl)butyric Acid |
| CAS | 4521-28-2 |
| Formula molecolare | C11H14O3 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 4-Methoxybenzenebutanoic Acid, 4-(4-Methoxyphenyl)butanoic Acid, 4-(p-Methoxyphenyl)butyric Acid, NSC 407553, gamma-(p-Methoxyphenyl)-butyric Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H14O3/c1-14-10-7-5-9(6-8-10)3-2-4-11(12)13/h5-8H,2-4H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | COc1ccc(CCCC(=O)O)cc1 |
| IUPAC Name | 4-(4-methoxyphenyl)butanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 194.23 |
| Peso formulazione | 194.0943 |