Learn More
4-(4-Methoxyphenyl)pyrimidine-2-thiol, ≥95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-(4-Methoxyphenyl)pyrimidine-2-thiol |
CAS min. % | 95.0 |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Quantità | 25 g |
Peso formulazione | 218.28 |
Percent Purity | 95% |