Learn More
4-(4-Methoxyphenyl)pyrimidine-2-thiol, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10573202
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10573202 1 g 1g
10130832 10 g 10g
10071724 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10573202 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM04163DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 175202-77-4
Formula molecolare C11H10N2OS
Molecular Weight (g/mol) 218.274
Numero MDL MFCD00085109
InChI Key KSXDNCUHISGCTF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-methoxyphenyl pyrimidine-2-thiol, 4-4-methoxyphenyl-3h-pyrimidine-2-thione, maybridge1_004759, 4-4-methoxyphenyl-2-pyrimidinethiol, 4-4-methoxy-phenyl-pyrimidine-2-thiol, 6-4-methoxyphenyl-1h-pyrimidine-2-thione, 4-4-methoxyphenyl-2-pyrimidinyl hydrosulfide
PubChem CID 2736768
IUPAC Name 6-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrimidine-2-thione
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=CC=NC(=S)N2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Methoxyphenyl)pyrimidine-2-thiol
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 218.28
Percent Purity 95%