Learn More
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline, 97%
Codice prodotto. 11312619
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11312619 5 g 5g
11302619 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11312619 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26684.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 16153-81-4 | C11H18N3 | 192.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16153-81-4
Formula molecolare C11H18N3
Molecular Weight (g/mol) 192.29
Numero MDL MFCD00172703
InChI Key MOZNZNKHRXRLLF-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo 4-4-methylpiperazino aniline, 4-4-methylpiperazin-1-yl aniline, 4-methyl-1-4-aminophenyl piperazine, 4-4-methyl-1-piperazinyl aniline, 4-4-methylpiperazin-1-yl phenylamine, 1-4-aminophenyl-4-methylpiperazine, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-phenylamine, 4-4-methylpiperazin-1-yl benzenamine, benzenamine, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methylpiperazinyl phenylamine
PubChem CID 737253
IUPAC Name 4-(4-methylpiperazin-1-yl)aniline
SMILES C[NH+]1CCN(CC1)C1=CC=C(N)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline
Punto di fusione 89°C to 94°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3263
Peso formulazione 191.27
Percent Purity 97%