missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,4'-Methylene-bis(2-chloroaniline) 10 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Codice prodotto. 30325988
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30325988 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30325988 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREL15087500AL
 Articolo soggetto a restrizioni

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 4,4'-Methylene-bis(2-chloroaniline)
CAS 101-14-4
Nomi componenti o analita 4,4'-Methylene-bis(2-chloroaniline)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H12 Cl2 N2
Concentrazione 10 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Benzenamine, 4,4′-methylenebis[2-chloro- (9CI, ACI), 4,4′-Methylenebis[2-chlorobenzenamine] (ACI), Aniline, 4,4′-methylenebis[2-chloro- (6CI, 8CI), 2,2′-Dichloro-4,4′-methylenedianiline, 3,3′-Dichloro-4,4′-diaminodiphenylmethane, 4,4′-Methylenebis(2-chloraniline), 4,4′-Methylenebis[2-chloroaniline], 4,4′-Methylenebis[o-chloroaniline], [4-(4-Amino-3-chlorobenzyl)-2-chlorophenyl]amine, Bis(3-chloro-4-aminophenyl)methane, Bis(4-amino-3-chlorophenyl)methane, Bisamine A, Bisamine S, CPP 100, Cuamine K, Cuamine M, Cuamine MT, Curalon M, Curene 442, Diamet Kh, Diamet X, DKh, HR 100, HR 100 (amine), Ihara Cuamine MT, Isocross SM, Kuralon, MBOCA, Methylenebis(3-chloro-4-aminobenzene), Methylenebis(chloraniline), Methylenebis(o-chloroaniline), Millionate M, MOCA, MOCA (curing agent), NSC 52954, Pandex E, Pandex M 3202, Quodorole, SL 4037, Vibracure 133, Vibracure A 133
InChI Formula InChI=1S/C13H12Cl2N2/c14-10-6-8(1-3-12(10)16)5-9-2-4-13(17)11(15)7-9/h1-4,6-7H,5,16-17H2
Tipo di soluzione Single Solution
SMILES Nc1ccc(Cc2ccc(N)c(Cl)c2)cc1Cl
IUPAC Name 4-[(4-amino-3-chlorophenyl)methyl]-2-chloroaniline
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Environmental Testing
Molecular Weight (g/mol) 267.15
Quantità 10 mL
Peso formulazione 266.0378 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.