Learn More
4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol), 98%
Codice prodotto. 11389439
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11389439 50 g 50g
11453158 100 g 100g
11463158 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11389439 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18910.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 118-82-1 | C29H44O2 | 424.669 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118-82-1
Formula molecolare C29H44O2
Molecular Weight (g/mol) 424.669
Numero MDL MFCD00008822
InChI Key MDWVSAYEQPLWMX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4'-methylenebis 2,6-di-tert-butylphenol, bimox m, ionox 220, binox m, antioxidant e 702, mb 1 antioxidant, ethyl 702, ionox 220 antioxidant, etil 702, 4,4'-methylenebis 2,6-di-t-butylphenol
PubChem CID 8372
ChEBI CHEBI:34369
IUPAC Name 2,6-ditert-butyl-4-[(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)methyl]phenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)CC2=CC(=C(C(=C2)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol)
Punto di fusione 154°C to 158°C
Punti di ebollizione 289°C (40 mmHg)
Quantità 50 g
Beilstein 1916919
Peso formulazione 424.67
Percent Purity 98%