Learn More
4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline) (~90%), TRC
Codice prodotto. 30483099
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30483099 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30483099 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3042805G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4'-Methylene-bis(2-chloroaniline)
CAS 101-14-4
Formula molecolare C13 H12 Cl2 N2
Quantità 5 g
Sinonimo Benzenamine','4,4′-methylenebis[2-chloro- (9CI','ACI), 4,4′-Methylenebis[2-chlorobenzenamine] (ACI), Aniline','4,4′-methylenebis[2-chloro- (6CI','8CI), 2,2′-Dichloro-4,4′-methylenedianiline, 3,3′-Dichloro-4,4′-diaminodiphenylmethane, 4,4′-Methylenebis(2-chloraniline), 4,4′-Methylenebis[2-chloroaniline], 4,4′-Methylenebis[o-chloroaniline], [4-(4-Amino-3-chlorobenzyl)-2-chlorophenyl]amine, Bis(3-chloro-4-aminophenyl)methane, Bis(4-amino-3-chlorophenyl)methane, Bisamine A, Bisamine S, CPP 100, Cuamine K, Cuamine M, Cuamine MT, Curalon M, Curene 442, Diamet Kh, Diamet X, DKh, HR 100, HR 100 (amine), Ihara Cuamine MT, Isocross SM, Kuralon, MBOCA, Methylenebis(3-chloro-4-aminobenzene), Methylenebis(chloraniline), Methylenebis(o-chloroaniline), Millionate M, MOCA, MOCA (curing agent), NSC 52954, Pandex E, Pandex M 3202, Quodorole, SL 4037, Vibracure 133, Vibracure A 133
InChI Formula InChI=1S/C13H12Cl2N2/c14-10-6-8(1-3-12(10)16)5-9-2-4-13(17)11(15)7-9/h1-4,6-7H,5,16-17H2
SMILES Nc1ccc(Cc2ccc(N)c(Cl)c2)cc1Cl
IUPAC Name 4-[(4-amino-3-chlorophenyl)methyl]-2-chloroaniline
Molecular Weight (g/mol) 267.15
Peso formulazione 266.0378