Learn More
4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine), 99%, mixture of isomers
Codice prodotto. 15224814 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15224814 1 L Bottiglia in vetro 1L
15234814 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15224814 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 450240010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6864-37-5 | C15H30N2 | 238.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6864-37-5
Formula molecolare C15H30N2
Molecular Weight (g/mol) 238.42
Numero MDL MFCD00075535
InChI Key IGSBHTZEJMPDSZ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 4,4'-methylenebis 2-methylcyclohexanamine, bis 4-amino-3-methylcyclohexyl methane, cyclohexanamine, 4,4'-methylenebis 2-methyl, 4,4'-methylenebis 2-methylcyclohexylamine, 3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodicyclohexylmethane, 2,2'-dimethyl-4,4'-methylenebis cyclohexylamine, 4-4-amino-3-methylcyclohexyl methyl-2-methylcyclohexan-1-amine, 4,4'-methylenebis 2-methylcyclohexyl-amine, 2,2'-dimethyl-4,4'methylenebis cyclohexylamine
PubChem CID 91555
IUPAC Name 4-[(4-amino-3-methylcyclohexyl)methyl]-2-methylcyclohexan-1-amine
SMILES CC1CC(CC2CCC(N)C(C)C2)CCC1N
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine)
Densità 0.9400g/mL
Punti di ebollizione 93.0°C to 100.0°C
Punto d'infiammabilità 113°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 L
Gravità specifica 0.94
Viscosità 142 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 238.41
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.