Learn More
4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate), 90%, mixture of isomers, AcroSeal™
Product Code. 11905691 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Unit Size:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
11905691 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
11995681 1 L AcroSeal™ Glass Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11905691 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 431791000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Add to basket
CAS: 5124-30-1 | C15H22N2O2 | 262.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5124-30-1
Formula molecolare C15H22N2O2
Molecular Weight (g/mol) 262.35
Numero MDL MFCD00015405
InChI Key KORSJDCBLAPZEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrogenated mdi, hylene w, bis 4-isocyanatocyclohexyl methane, 4,4'-diisocyanatodicyclohexylmethane, methylene bis 4-cyclohexylisocyanate, dicyclohexylmethane 4,4'-diisocyanate, dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate, methylene bis-4-cyclohexylisocyanate, nacconate h 12, cyclohexane, 1,1'-methylenebis 4-isocyanato
PubChem CID 21202
ChEBI CHEBI:53216
IUPAC Name 1-isocyanato-4-[(4-isocyanatocyclohexyl)methyl]cyclohexane
SMILES O=C=NC1CCC(CC2CCC(CC2)N=C=O)CC1
Specifications
Materiale o nome chimico 4, 4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate)
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 19.0°C to 23.0°C
Colore Colorless
Densità 1.0660g/mL
Punti di ebollizione 112°C to 114°C (1010.0 hPa)
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589nm)
Quantità 100 mL
Gravità specifica 1.066
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone
Peso formulazione 262.35
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate)
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H330-Letale se inalato.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.