Learn More
4,4'-Methylenebis(cyclohexylamine), 95%
Codice prodotto. 15244654 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15244654 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15244654 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 159342500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1761-71-3 | C13H26N2 | 210.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 4'-Methylenebis(cyclohexylamine)
CAS 1761-71-3
Punto di fusione 36.5°C
Punti di ebollizione 325.0°C to 327.0°C
Punto d'infiammabilità 159°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C13H26N2
Formula lineare CH2(C6H10NH2)2
Quantità 250 g
Sinonimo 4,4'-methylenedicyclohexanamine, 4,4'-diaminodicyclohexylmethane, 4,4'-methylenebis cyclohexylamine, cyclohexanamine, 4,4'-methylenebis, wandamin hm, bis 4-aminocyclohexyl methane, bis p-aminocyclohexyl methane, 4,4'-diaminodicyclohexyl methane, pacm 20, cyclohexylamine, 4,4'-methylenebis
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5g/L (20°C)
InChI Key DZIHTWJGPDVSGE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC(CCC1CC2CCC(CC2)N)N
IUPAC Name 4-[(4-aminocyclohexyl)methyl]cyclohexan-1-amine
Molecular Weight (g/mol) 210.36
PubChem CID 15660
Peso formulazione 210.36
Percent Purity 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,4'-Methylenebis(cyclohexylamine)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico