Learn More
4,4'-Methylenebis(cyclohexylamine), TRC
Codice prodotto. 30474805
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30474805 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30474805 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM22734010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4'-Methylenebis(cyclohexylamine)
CAS 1761-71-3
Formula molecolare C13 H26 N2
Quantità 10 g
Sinonimo Cyclohexylamine, 4,4-methylenebis- (6CI), Cyclohexylamine, 4,4'-methylenebis- (8CI), 4,4'-Methylenebis[cyclohexanamine], 4,4'-Diaminocyclohexylmethane, 4,4'-Diaminodicyclohexylmethane, 4,4'-Methylenebis(aminocyclohexane), 4,4'-Methylenebis(cyclohexylamine), 4,4'-Methylenedicyclohexanamine, 4,4'-Methylenedicyclohexylamine, 4,4'-Methylenedicyclohexyldiamine, 4-(4-Aminocyclohexylmethyl)-1-cyclohexylamine, 4-(4-Aminocyclohexylmethyl)cyclohexanamine, Amicure PACM, Amicure PACM 20, BACM, Bis(4-aminocyclohexyl)methane, Bis(p-aminocyclohexane)methane, Bis(p-aminocyclohexyl)methane, DDCM, Di(p-aminocyclohexyl)methane, Dicyan, Dicyclohexylmethane-4,4'-diamine, HLR 4219, HLR 4448, Methylenebis(4-aminocyclohexane), Methylenebis(4-cyclohexylamine), PACM, PACM 20, Resoltech 1084, S 509361, Vestamin PACM, Wondamine HM, p,p'-Diaminodicyclohexylmethane, Cyclohexanamine, 4,4'-methylenebis-
InChI Formula InChI=1S/C13H26N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h10-13H,1-9,14-15H2
SMILES NC1CCC(CC2CCC(N)CC2)CC1
IUPAC Name 4-[(4-aminocyclohexyl)methyl]cyclohexan-1-amine
Molecular Weight (g/mol) 210.36
Peso formulazione 210.2096