Learn More
4,4'-Methylenebis(N,N-dimethylaniline), 98%
Codice prodotto. 10031450 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10031450 5 g Bottiglia in vetro 5g
10489430 100 g Bottiglia in vetro 100g
10499430 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10031450 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 126740050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 101-61-1 | C17H22N2 | 254.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101-61-1
Formula molecolare C17H22N2
Molecular Weight (g/mol) 254.37
Numero MDL MFCD00008317
InChI Key JNRLEMMIVRBKJE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4'-methylenebis n,n-dimethylaniline, tetra-base, tetrabase, michler's base, methane base, methylene base, michler's hydride, michler's methane, 4,4'-bis dimethylamino diphenylmethane, reduced michler's ketone
PubChem CID 7567
ChEBI CHEBI:34370
IUPAC Name 4-[[4-(dimethylamino)phenyl]methyl]-N,N-dimethylaniline
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 4'-Methylenebis(N, N-dimethylaniline)
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 86.0°C to 90.0°C
Colore Beige-Brown or Gray or White
Punti di ebollizione 390.0°C
Punto d'infiammabilità 178°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC6H4CH2C6H4NH2
Quantità 5 g
Beilstein 13, 239
Indice di Merck 15, 6255
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,ether,carbon disulfide and,acids,slightly soluble in cold alcohol,more soluble in,hot alcohol
Peso formulazione 254.37
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,4''-Methylenebis(N,N-dimethylaniline)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4''-Methylenebis(N,N-dimethylaniline)