Specifica
| Materiale o nome chimico | 4, 4'-Methylenebis(N, N-dimethylaniline) |
| Nota nome | 99+% |
| CAS min. % | 99.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 86.0°C to 90.0°C |
| Colore | Beige-Brown or Gray or White |
| Punti di ebollizione | 390.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 178°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Vedi altri risultati |