Learn More
4,4'-Methylenebis(N-phenylmaleimide), 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11323416
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11323416 25 g 25g
11313416 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11323416 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12862.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
4,4'-Methylenebis(N-phenylmaleimide) was used to cure glycidyl ester of eleostearic acid (GEEA).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4,4′-Methylenebis(N-phenylmaleimide) was used to cure glycidyl ester of eleostearic acid (GEEA).
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13676-54-5
Formula molecolare C21H14N2O4
Molecular Weight (g/mol) 358.353
Numero MDL MFCD00005507
InChI Key XQUPVDVFXZDTLT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bismaleimide, bismaleimide s, bis 4-maleimidophenyl methane, diphenylmethanebismaleimide, p,p'-dimaleimidodiphenylmethane, 4,4'-methylenebis n-phenylmaleimide, bis p-maleimidophenyl methane, 4,4'-dimaleimidodiphenylmethane, 4,4'-diphenylmethanedimaleimide, 4,4'-biphenylmethanebismaleimide
PubChem CID 83648
IUPAC Name 1-[4-[[4-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)phenyl]methyl]phenyl]pyrrole-2,5-dione
SMILES C1=CC(=CC=C1CC2=CC=C(C=C2)N3C(=O)C=CC3=O)N4C(=O)C=CC4=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4'-Methylenebis(N-phenylmaleimide)
Punto di fusione 156°C to 158°C
Quantità 25 g
Numero UN UN2811
Beilstein 333986
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 358.36
Percent Purity 95%