Learn More
4,4'-Methylenedianiline, TRC
Codice prodotto. 30465482
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
250 g
Dimensione della confezione:
1g
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30465482 5 g 5g
30468237 250 g 250g
30469843 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30465482 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3041805G
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101-77-9
Formula molecolare C13 H14 N2
Molecular Weight (g/mol) 198.26
Sinonimo Aniline, 4,4'-methylenedi- (8CI), Aniline, p,p'-methylenebis- (3CI), 4,4'-Methylenebis[benzenamine], 4,4-Diaminodiphenylmethane, 4,4'-Diaminobiphenylmethane, 4,4'-Diaminodiphenylenemethane, 4,4'-Diaminodiphenylmethane, 4,4'-Diaminophenylmethane, 4,4'-Diphenylmethanediamine, 4,4'-Methylenebis(aniline), 4,4'-Methylenebisbenzeneamine, 4,4'-Methylenedianiline, 4,4'-Methylenedibenzenamine, 4,4'-Methylenediphenylamine, 4-(4-Aminobenzyl)aniline, 4-(4-Aminobenzyl)benzenamine, 4-(p-Aminobenzyl)aniline, Acmex H 84BM, Amicure 101, Ancamine 1692, Ancamine TL, Aradur HT 972GB, Araldite HT 972, Araldite HY 972, Araldite Hardener 972, Araldite Hardener HT 972, Araldite R 972, Bis(4-aminophenyl)methane, Bis(aminophenyl)methane, Bis(p-aminophenyl)methane, DAM, DDM, DEH 50, Di(4-aminophenyl)methane, Diaminodiphenylmethane, Dianilinemethane, Dianilinomethane, Epicure DDM, HT 972, Kayahard PT-AA, MDA, MDA 100, MDA 2200, Methylenedianiline, NSC 4709, Sumicure M, Tonox, Tonox MDA, Wanamine MDA, XU-HY 205, p,p'-Diaminodiphenylmethane, p,p'-Methylenedianiline
IUPAC Name 4-[(4-aminophenyl)methyl]aniline
SMILES Nc1ccc(Cc2ccc(N)cc2)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico Bis-(4-aminophenyl)methane
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C13H14N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9,14-15H2
Peso formulazione 198.1157