Learn More
4,4'-Methylenedianiline, TRC
Codice prodotto. 30469843
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
250 g
Dimensione della confezione:
1g
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30469843 1 g 1g
30465482 5 g 5g
30468237 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30469843 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3041801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101-77-9
Formula molecolare C13 H14 N2
Molecular Weight (g/mol) 198.26
Sinonimo Aniline, 4,4'-methylenedi- (8CI), Aniline, p,p'-methylenebis- (3CI), 4,4'-Methylenebis[benzenamine], 4,4-Diaminodiphenylmethane, 4,4'-Diaminobiphenylmethane, 4,4'-Diaminodiphenylenemethane, 4,4'-Diaminodiphenylmethane, 4,4'-Diaminophenylmethane, 4,4'-Diphenylmethanediamine, 4,4'-Methylenebis(aniline), 4,4'-Methylenebisbenzeneamine, 4,4'-Methylenedianiline, 4,4'-Methylenedibenzenamine, 4,4'-Methylenediphenylamine, 4-(4-Aminobenzyl)aniline, 4-(4-Aminobenzyl)benzenamine, 4-(p-Aminobenzyl)aniline, Acmex H 84BM, Amicure 101, Ancamine 1692, Ancamine TL, Aradur HT 972GB, Araldite HT 972, Araldite HY 972, Araldite Hardener 972, Araldite Hardener HT 972, Araldite R 972, Bis(4-aminophenyl)methane, Bis(aminophenyl)methane, Bis(p-aminophenyl)methane, DAM, DDM, DEH 50, Di(4-aminophenyl)methane, Diaminodiphenylmethane, Dianilinemethane, Dianilinomethane, Epicure DDM, HT 972, Kayahard PT-AA, MDA, MDA 100, MDA 2200, Methylenedianiline, NSC 4709, Sumicure M, Tonox, Tonox MDA, Wanamine MDA, XU-HY 205, p,p'-Diaminodiphenylmethane, p,p'-Methylenedianiline
IUPAC Name 4-[(4-aminophenyl)methyl]aniline
SMILES Nc1ccc(Cc2ccc(N)cc2)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico Bis-(4-aminophenyl)methane
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C13H14N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9,14-15H2
Peso formulazione 198.1157