Learn More
4-(4-Methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)benzoic acid hydrochloride hydrate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10173424
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10173424 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10482464 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10173424 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC60351CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 303134-03-4
Formula molecolare C13H19ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 270.757
Numero MDL MFCD09064999
InChI Key KJZVHMAKWMCIBB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid hydrochloride, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 24229616
IUPAC Name 4-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzoic acid;hydrochloride
SMILES CN1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzoic acid hydrochloride hydrate
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 288.78
Percent Purity 95%