Learn More
4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10381293
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10381293 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10086252 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10381293 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC45604CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 439691-80-2
Formula molecolare C13H18N2O
Molecular Weight (g/mol) 218.3
InChI Key DJJFKXUSAXIMLS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzaldehyde, 1-4-formylbenzyl-4-methylpiperazine, benzaldehyde,4-4-methyl-1-piperazinyl methyl, 4-4-methylpiperazino methyl benzaldehyde, 4-4-methylpiperazinyl methyl benzaldehyde, 4-4-methyl piperazin-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-4-methyl-1-piperazinyl methyl benzaldehyde
PubChem CID 7164651
IUPAC Name 4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyde
SMILES CN1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 218.3
Percent Purity 97%