Learn More
4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoic acid dihydrochlorideHemihydrate, 95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoic acid dihydrochloride 0.5 hydrate |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 316.23 |
| Percent Purity | 95% |