Learn More
4-(4-Methylpiperazino)acetophenone, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10764081 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10764081 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10764081 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 152912500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Methylpiperazino)acetophenone
Nota nome 98%
CAS 26586-55-0
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 96°C to 100°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C13H18N2O
Numero MDL MFCD00023297
Quantità 250 mg
Sinonimo 1-4-4-methylpiperazino phenyl-1-ethanone, 1-4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl ethanone, p-4-methylpiperazino-acetophenone, acetophenone, 4'-4-methyl-1-piperazinyl, 1-4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-4-methyl-1-piperazinyl phenyl, ethanone,1-4-4-methyl-1-piperazinyl phenyl
InChI Key IRIZGAMYKHTLKS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2CCN(CC2)C
IUPAC Name 1-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]ethanone
Molecular Weight (g/mol) 218.3
PubChem CID 33551
Peso formulazione 218.3
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder