Learn More
4-(4-Methylpiperazino)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10029631
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10029631 1 g 1g
10110902 10 g 10g
10585655 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10029631 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SS00001DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 16153-81-4
Formula molecolare C11H18N3
Molecular Weight (g/mol) 192.29
Numero MDL MFCD00172703
InChI Key MOZNZNKHRXRLLF-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo 4-4-methylpiperazino aniline, 4-4-methylpiperazin-1-yl aniline, 4-methyl-1-4-aminophenyl piperazine, 4-4-methyl-1-piperazinyl aniline, 4-4-methylpiperazin-1-yl phenylamine, 1-4-aminophenyl-4-methylpiperazine, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-phenylamine, 4-4-methylpiperazin-1-yl benzenamine, benzenamine, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methylpiperazinyl phenylamine
PubChem CID 737253
IUPAC Name 4-(4-methylpiperazin-1-yl)aniline
SMILES C[NH+]1CCN(CC1)C1=CC=C(N)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Methylpiperazino)aniline
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 191.28
Percent Purity 97%