Learn More
4-(4-Methylpiperazino)aniline, TRC
Codice prodotto. 30476358
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30476358 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30476358 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3254455G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Methylpiperazino)aniline
CAS 16153-81-4
Formula molecolare C11H17N3
Quantità 5 g
Sinonimo 1-(p-Aminophenyl)-4-methyl-piperazine, 1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine, 1-(p-Aminophenyl)-4-methylpiperazine, 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline, 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzenamine, 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylamine, 4-(4-Methylpiperazino)aniline, 4-(N-Methylpiperazino)aniline, 4-Methyl-1-(4-aminophenyl)piperazine
InChI Formula InChI=1S/C11H17N3/c1-13-6-8-14(9-7-13)11-4-2-10(12)3-5-11/h2-5H,6-9,12H2,1H3
SMILES NC1=CC=C(C=C1)N2CCN(C)CC2
IUPAC Name 4-(4-methylpiperazin-1-yl)aniline
Molecular Weight (g/mol) 191.27
Peso formulazione 191.14