Learn More
4-(4-Methylpiperazino)aniline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(4-Methylpiperazino)aniline |
| CAS | 16153-81-4 |
| Formula molecolare | C11H17N3 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1-(p-Aminophenyl)-4-methyl-piperazine, 1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine, 1-(p-Aminophenyl)-4-methylpiperazine, 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline, 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzenamine, 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylamine, 4-(4-Methylpiperazino)aniline, 4-(N-Methylpiperazino)aniline, 4-Methyl-1-(4-aminophenyl)piperazine |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H17N3/c1-13-6-8-14(9-7-13)11-4-2-10(12)3-5-11/h2-5H,6-9,12H2,1H3 |
| SMILES | NC1=CC=C(C=C1)N2CCN(C)CC2 |
| IUPAC Name | 4-(4-methylpiperazin-1-yl)aniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 191.27 |
| Peso formulazione | 191.14 |