Learn More
4-(4-Methylpiperazino)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10582812
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10582812 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10079101 1 g Amber Glass Bottle 1g
10041524 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10582812 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC18701CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 86620-62-4
Formula molecolare C12H16N2O2
Molecular Weight (g/mol) 220.272
Numero MDL MFCD02682063
InChI Key UCFZVQHKTRSZMM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-methylpiperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-methylpiperazino benzoic acid, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-benzoic acid, 4-4-methylpiperazinyl benzoic acid, 4-4-methyl-piperazino benzoic acid, benzoic acid, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methyl-1-piperazinyl benzoic acid, pubchem10481, ksc448o3p
PubChem CID 736532
IUPAC Name 4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
SMILES CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Methylpiperazino)benzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 220.27
Percent Purity 97%