Learn More
4-(4-Methylpiperazino)benzylamine, ≥90%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(4-Methylpiperazino)benzylamine |
| CAS min. % | 89.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 90% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 205.3 |
| Percent Purity | 90% |