Learn More
4-(4-Nitrophenyl)-1,2,3-thiadiazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11497387
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11497387
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15085.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 82894-98-2
Formula molecolare C8H5N3O2S
Molecular Weight (g/mol) 207.21
Numero MDL MFCD00052103
InChI Key VLRKUBATYOJPSP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-nitrophenyl-1,2,3-thiadiazole, 4-4-nitrophenyl thiadiazole, maybridge1_007347, 1,2,3-thiadiazole,4-4-nitrophenyl, 4-4-nitro-phenyl-1,2,3 thiadiazole
PubChem CID 560748
IUPAC Name 4-(4-nitrophenyl)thiadiazole
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CSN=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Nitrophenyl)-1,2,3-thiadiazole
Punto di fusione 208°C to 210°C
Quantità 1 g
Beilstein 982670
Peso formulazione 207.21
Percent Purity 97%