Learn More
4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15636920 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15636920 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15636920 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 7300010G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol
Punto di fusione 270°C
Nota nome For the determination of Mg
CAS 5290-62-0
Formula molecolare C16H11N3O3
Formula lineare O2NC6H4N=NC10H6OH
Numero MDL MFCD00003975
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 961660
InChI Key UYDXOFSMBKSLPM-OBGWFSINSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=O)C=CC(=NNC3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-])C2=C1
IUPAC Name (4E)-4-[(4-nitrophenyl)hydrazinylidene]naphthalen-1-one
Molecular Weight (g/mol) 293.282
PubChem CID 5918035
Peso formulazione 293.28g/mol
Imballaggio Glass bottle
Colore Red
Quantità 10 g
Forma fisica Powder