Learn More
4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol, 90%
Codice prodotto. 10563891 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10563891
Marca: Thermo Scientific Acros 151510250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 74-39-5 | C12H9N3O4 | 259.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74-39-5
Formula molecolare C12H9N3O4
Molecular Weight (g/mol) 259.22
Numero MDL MFCD00007310
InChI Key BIFFKKLAAIGZBV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-nitrophenylazoresorcinol, p-diazoviolet, p-nitrobenzeneazoresorcinol, magneson i, magnezon i, 4-p-nitrophenylazo resorcinol, p-diazviolet, 2,4-dihydroxy-4'-nitroazobenzene, magneson, 4-4-nitrophenylazo resorcinol
PubChem CID 5717413
IUPAC Name (4E)-3-hydroxy-4-[(4-nitrophenyl)hydrazinylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES OC1=CC(=O)C=CC1=NNC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol
Nota nome dye content ca 90%
Punto di fusione 185°C
Colore Orange-Red to Red
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 16, 181
Indice di Merck 15, 5759
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in dilute aquous naoh
Peso formulazione 259.21
Percent Purity 90%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol