Learn More
4,4’-Oxydibenzenesulfonyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30421592
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30421592 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30421592 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO8706305G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4'-Oxydibenzenesulfonyl Chloride
CAS 121-63-1
Formula molecolare C12H8Cl2O5S2
Quantità 5 g
Sinonimo 4,4'-Oxybis[benzenesulfonyl Chloride], 4,4'-Bis(chlorosulfonyl)biphenyl Ether, 4,4'-Bis(chlorosulfonyl)diphenyl Ether, 4,4'-Oxybis(benzenesulfonyl Chloride), 4,4'-Oxydibenzenesulfonyl Chloride, Bis(4-Chlorosulfonylphenyl) Ether, Diphenyl Ether 4,4’-Disulfonyl Chloride, NSC 212, Oxybis(4-benzenesulfonyl Chloride), Oxybis(benzenesulfonyl Chloride), Phenoxybenzene-4,4'-disulfonyl Chloride, p,p'-Oxybis(benzenesulfonyl Chloride), 4,4’-Oxybisbenzenesulfonyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C12H8Cl2O5S2/c13-20(15,16)11-5-1-9(2-6-11)19-10-3-7-12(8-4-10)21(14,17)18/h1-8H
SMILES ClS(=O)(=O)c1ccc(Oc2ccc(cc2)S(=O)(=O)Cl)cc1
IUPAC Name 4-(4-chlorosulfonylphenoxy)benzenesulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 367.22
Peso formulazione 365.919