Learn More
Alfa Aesar™ 4-(4-Pyridyl)-2-thiazoleacetonitrile, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H65261.MD
Dettagli aggiuntivi : CAS : 1016888-78-0 Peso : 0.00025kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantità 250mg
Codice prodotto. 15442499
  • 60.78€ / 250mg
Spedizione stimata
12-07-2021
Identificatori chimici
1016888-78-0
201.247
LIIDMCZQVRSSQE-UHFFFAOYSA-N
24710447
C1=CN=CC=C1C2=CSC(=N2)CC#N
C10H7N3S
MFCD09950233
4-4-pyridyl thiazole-2-yl acetonitrile, 2-4-pyridin-4-yl thiazol-2-yl acetonitrile, 2-4-pyridin-4-yl-1,3-thiazol-2-yl acetonitrile
2-(4-pyridin-4-yl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitrile
Specifica
4-(4-Pyridyl)-2-thiazoleacetonitrile
250mg
C10H7N3S
UN3439
LIIDMCZQVRSSQE-UHFFFAOYSA-N
2-(4-pyridin-4-yl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitrile
24710447
Solid
Yellow to Brown
1016888-78-0
MFCD09950233
4-4-pyridyl thiazole-2-yl acetonitrile, 2-4-pyridin-4-yl thiazol-2-yl acetonitrile, 2-4-pyridin-4-yl-1,3-thiazol-2-yl acetonitrile
C1=CN=CC=C1C2=CSC(=N2)CC#N
201.247
201.25
97%
Videos
SDS Documenti