Learn More
4-(4-Pyridylmethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10615145
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10615145 10 g Amber Glass Bottle 10g
10344702 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10059191 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10615145 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB01214EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Identificatori chimici
CAS 27692-74-6
Formula molecolare C12H12N2
Molecular Weight (g/mol) 184.242
Numero MDL MFCD00053060
InChI Key WZXYYQHVDJMIFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-pyridylmethyl aniline, 4-pyridin-4-ylmethyl aniline, 4-pyridin-4-ylmethyl-phenylamine, benzenamine, 4-4-pyridinylmethyl, 4-4-pyridinylmethyl aniline, 4-pyridin-4-yl methyl aniline, 4-pyridin-4-ylmethyl phenyl amine, 4-4-pyridylmethyl phenylamine, 4-p-aminobenzylpyridine, enamine_005904
PubChem CID 307158
IUPAC Name 4-(pyridin-4-ylmethyl)aniline
SMILES C1=CC(=CC=C1CC2=CC=NC=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Pyridylmethyl)aniline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 184.24
Percent Purity 97%
Grado Caratteristiche