Learn More
4,4'-Stilbenedicarboxylic acid, 96%
Codice prodotto. 11483794
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11483794 5 g 5g
11473794 1 g 1g
11493794 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11483794 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11839.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 100-31-2 | C16H12O4 | 268.268 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-31-2
Formula molecolare C16H12O4
Molecular Weight (g/mol) 268.268
Numero MDL MFCD00013994
InChI Key SBBQDUFLZGOASY-OWOJBTEDSA-N
Sinonimo 4,4'-stilbenedicarboxylic acid, stilbene-4,4'-dicarboxylic acid, 4-e-2-4-carboxyphenyl ethenyl benzoic acid, 4,4'-ethene-1,2-diyl dibenzoic acid, 4,4'-stilbenedicarboxylicacid, z-4,4'-ethene-1,2-diyl dibenzoic acid, 4-1e-2-4-carboxyphenyl vinyl benzoic acid, 4,4'-ethene-1,2-diyldibenzoicacid, cis-stilbene-4,4'-dicarboxylic acid, 4,4'-dicarboxystilbene
PubChem CID 5374688
IUPAC Name 4-[(E)-2-(4-carboxyphenyl)ethenyl]benzoic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4'-Stilbenedicarboxylic acid
Punto di fusione >300°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 268.27
Percent Purity 96%