Learn More
4-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10682055
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10682055 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10012212 1 g Amber Glass Bottle 1g
10265604 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10682055 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC30001CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Chemical Identifiers
CAS 162046-66-4
Formula molecolare C16H22N2O4
Molecular Weight (g/mol) 306.362
InChI Key BEDWYXZFIYMEJG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazino benzoic acid, 4-4-carboxyphenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-boc-1-piperazineyl benzoic acid, 4-4-carboxy-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-4-carboxyphenyl-4-boc piperazine, 4-4-boc-piperazin-1-yl benzoic acid, 1-boc-4-4-carboxy-phenyl-piperazine, 1-4-boc-piperazin-1-yl-benzoic acid
PubChem CID 2795508
IUPAC Name 4-[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperazin-1-yl]benzoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifications
Materiale o nome chimico 4-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]benzoic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 306.36
Percent Purity 97%