Learn More
4,4-Tetramethyleneglutarimide, TRC
Codice prodotto. 30415921
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30415921 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30415921 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT302880250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Azaspiro[4,5]decane-7,9-dione
CAS 1075-89-4
Note sul grado di purezza GC
Formula molecolare C9 H13 N O2
Quantità 250 mg
Sinonimo 8-Azaspiro[4,5]decane-7,9-dione, Buspirone Hydrochloride Imp. K (EP), 1,1-Cyclopentanediacetimide (6CI,7CI,8CI), 3,3-Tetramethyleneglutarimide, 3-Spirocyclopentaneglutarimide, 4,4-Tetramethyleneglutarimide, NSC 400092, β-Spirocyclopentaneglutarimide
InChI Formula InChI=1S/C9H13NO2/c11-7-5-9(3-1-2-4-9)6-8(12)10-7/h1-6H2,(H,10,11,12)
SMILES O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1
IUPAC Name 8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione
Molecular Weight (g/mol) 167.2
Peso formulazione 167.0946
Percent Purity >95