Learn More
4,4'-Thiodiphenol, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11955731 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11955731 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11955731 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 201970250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 4'-Thiodiphenol
CAS 2664-63-3
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 151.0°C to 154.0°C
Colore Brown to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C12H10O2S
Formula lineare S(C6H4OH)2
Numero MDL MFCD00002349
Quantità 25 g
Beilstein 06,86
Sinonimo 4,4'-thiodiphenol, bis 4-hydroxyphenyl sulfide, thiobisphenol, 4,4'-thiobis-phenol, phenol, 4,4'-thiobis, 4,4'-thiobisphenol, 4,4'-dihydroxydiphenyl sulfide, bis 4-oxyphenyl sulfide, p,p'-dihydroxydiphenyl sulfide, 4,4'-dioxydiphenyl sulfide
InChI Key VWGKEVWFBOUAND-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(SC2=CC=C(O)C=C2)C=C1
IUPAC Name 4-(4-hydroxyphenyl)sulfanylphenol
Molecular Weight (g/mol) 218.27
PubChem CID 17570
ChEBI CHEBI:38957
Peso formulazione 218.28
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,4'-Thiodiphenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.