Learn More
4-(4-Thiomorpholinyl)aniline, 97%
Codice prodotto. 15450019
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15450019 250 mg 250mg
15430019 1 g 1g
15440019 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15450019 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63360.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 22589-35-1 | C10H14N2S | 194.296 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22589-35-1
Formula molecolare C10H14N2S
Molecular Weight (g/mol) 194.296
Numero MDL MFCD01625958
InChI Key RQXQMUUSQGCLPL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-thiomorpholinoaniline, 4-thiomorpholin-4-yl aniline, 4-thiomorpholin-4-yl phenylamine, 4-thiomorpholinobenzenamine, 4-thiomorpholin-4-yl-phenylamine, benzenamine,4-4-thiomorpholinyl, benzenamine, 4-4-thiomorpholinyl, 4-p-aminophenyl-tetrahydro-4h-1,4-thiazine
PubChem CID 10774206
IUPAC Name 4-thiomorpholin-4-ylaniline
SMILES C1CSCCN1C2=CC=C(C=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Thiomorpholinyl)aniline
Quantità 250 mg
Numero UN UN2811
Peso formulazione 194.3
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid