Learn More
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine |
| CAS | 287952-67-4 |
| Formula molecolare | C12H14F3NO2 |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H14F3NO2/c13-12(14,15)18-11-3-1-9(2-4-11)17-10-5-7-16-8-6-10/h1-4,10,16H,5-8H2 |
| SMILES | FC(F)(F)Oc1ccc(OC2CCNCC2)cc1 |
| IUPAC Name | 4-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine |
| Molecular Weight (g/mol) | 261.24 |
| Peso formulazione | 261.0977 |