Learn More
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine, TRC
Codice prodotto. 30457332
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457332 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457332 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT79089025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine
CAS 287952-67-4
Formula molecolare C12H14F3NO2
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C12H14F3NO2/c13-12(14,15)18-11-3-1-9(2-4-11)17-10-5-7-16-8-6-10/h1-4,10,16H,5-8H2
SMILES FC(F)(F)Oc1ccc(OC2CCNCC2)cc1
IUPAC Name 4-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine
Molecular Weight (g/mol) 261.24
Peso formulazione 261.0977