Learn More
4,5,6,7-Tetrahydro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30457292
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457292 250 mg 250mg
30453337 2.5 g -
30454379 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30457292 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT889693250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62002-31-7
Formula molecolare C6 H9 N3 . 2[HCl]
Molecular Weight (g/mol) 196.078
IUPAC Name 4,5,6,7-tetrahydro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.C1Cc2nc[nH]c2CN1
Specifica
Materiale o nome chimico 4,5,6,7-Tetrahydro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine Dihydrochloride
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H9N3.2ClH/c1-2-7-3-6-5(1)8-4-9-6;;/h4,7H,1-3H2,(H,8,9);2*1H
Peso formulazione 195.033