Learn More
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-ol 2-Acetate Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30426223
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30426223 5 mg 5mg
30417307 50 mg -
30409960 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30426223 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT2958155MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1151904-84-5
Formula molecolare C9H12ClNO2S
Molecular Weight (g/mol) 233.72
Sinonimo Thieno[3,2-c]pyridin-2-ol, 4,5,6,7-tetrahydro-, 2-acetate, hydrochloride (1:1) (ACI), 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-ol 2-acetate hydrochloride
IUPAC Name 4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-yl acetate;hydrochloride
SMILES Cl.CC(=O)Oc1cc2CNCCc2s1
Specifica
Materiale o nome chimico 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-ol 2-Acetate Hydrochloride
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H11NO2S.ClH/c1-6(11)12-9-4-7-5-10-3-2-8(7)13-9;/h4,10H,2-3,5H2,1H3;1H
Peso formulazione 233.0277