Learn More
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride, 96%, Alfa Aesar™
Codice prodotto. 11367639
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11367639 5 g 5g
11357639 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11367639 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H28243.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 28783-41-7
Formula molecolare C7H10ClNS
Molecular Weight (g/mol) 175.674
Numero MDL MFCD05861485
InChI Key QMXCTKPNQFJZGK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,5,6,7-tetrahydrothieno 3,2-c pyridine hydrochloride, 4,5,6,7-tetrahydrothieno 3,2,c pyridine hydrochloride, 4h,5h,6h,7h-thieno 3,2-c pyridine hydrochloride, 4,5,6,7-tetrahydrothieno 3,2-c pyridine hcl, 4,5,6,7-tetrahydrothieno 3,2,c pyridine hcl, unii-e0hb70dq7n, 4,5,6,7-tetrahydro-thieno 3,2-c pyridine hydrochloride, thieno 3,2-c pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride
PubChem CID 10176342
IUPAC Name 4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine;hydrochloride
SMILES C1CNCC2=C1SC=C2.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
Punto di fusione 222°C to 224°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 175.68
Percent Purity 96%