Learn More
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 17990576
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17990576 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17990576 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0455.230025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4,5,6,7-Tetrahydro-thieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride
CAS 28783-41-7
Nomi componenti o analita 4,5,6,7-Tetrahydro-thieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H9 N S . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Thieno[3,2-c]pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), Thieno[3,2-c]pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride (8CI,9CI), 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C7H9NS.ClH/c1-3-8-5-6-2-4-9-7(1)6;/h2,4,8H,1,3,5H2;1H
SMILES Cl.C1Cc2sccc2CN1
IUPAC Name 4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 175.68
Quantità 25 mg
Peso formulazione 175.0222 g/mol